Learn More
Methyl-Hexanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13438648 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13438648 250 g 250 Gramm
13428648 50 g 50 Gramm
13418648 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13438648 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 449242500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 106-70-7 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-70-7
Summenformel C7H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
MDL-Nummer MFCD00009510
InChI-Schlüssel NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl caproate, hexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, methyl ester, methyl hexoate, methyl capronate, methyl n-hexanoate, methyl hexylate, caproic acid methyl ester, methyl caproate natural, methyl n-hexoate
PubChem CID 7824
ChEBI CHEBI:77322
IUPAC-Name Methylhexanoat
SMILES CCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl hexanoate
Schmelzpunkt -71.0°C
Dichte 0.8840g/mL
Siedepunkt 151.0°C
Flammpunkt 42°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)4COOCH3
Brechungsindex 1.4047 to 1.4067
Menge 250 g
Relative Dichte 0.884
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Viskosität <30 mPa.s (20°C)
Formelmasse 130.18
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl hexanoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.