Learn More
Methyl Hexanoate, TRC
Artikelnummer. 30135748
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135748 500 g 500 Gramm
30007532 250 g 250 Gramm
30005279 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135748 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM312065500G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-70-7
Summenformel C7 H14 O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.18
Synonym Hexanoic Acid Methyl Ester, Hexanoic acid, methyl ester, Agnique 610G, Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Methyl capronate, Methyl hexanoate, Methyl hexoate, Methyl n-hexanoate, NSC 5023, Pastell M 6
IUPAC-Name methyl hexanoate
SMILES CCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caproic Acid Methyl Ester
Menge 500 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
Formelmasse 130.0994