missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Di-Methyl-Histone H1.2 (Lys45) Polyclonal Antibody
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte

Beschreibung
Di-Methyl-Histone H1.2 (Lys45) Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, ELISA, IP, ChIP
Histones are basic nuclear proteins responsible for nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Two molecules of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4) form an octamer, around which approximately 146 bp of DNA is wrapped in repeating units, called nucleosomes. The linker histone, H1, interacts with linker DNA between nucleosomes and functions in the compaction of chromatin into higher order structures. This gene is intronless and encodes a member of the histone H1 family. Transcripts from this gene lack polyA tails but instead contain a palindromic termination element. This gene is found in the large histone gene cluster on chromosome 6.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Di-Methyl-Histone H1.2 (Lys45) |
| Anwendungen | ChIP Assay, ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.14 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 |
| Gen | H1-2 |
| Gen-Zugriffsnummer | P16403 |
| Gen-Alias | 0610008C09Rik; CTL-1; H1 histone family, member 2; H1 VAR.1; H1.2; H1.2 linker histone, cluster member; H1-2; H1C; H1f2; H1s-1; H1var1; His1a; Hist1h1c; histone 1, H1c; histone cluster 1, H1c; histone H1; histone H1.1; histone H1.2; Histone H1c; histone H1d; Histone H1s-1; LOC684681; MGC3992; similar to Histone H1.2 (H1 VAR.1) (H1c) |
| Gensymbole | H1-2, HIST1H1C |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?