Learn More
Methyl-Wasserstoff-Glutarat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367276
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367276 10 g 10 Gramm
11377276 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367276 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09196.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1501-27-5 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1501-27-5
Summenformel C6H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 146.142
MDL-Nummer MFCD00004409
InChI-Schlüssel IBMRTYCHDPMBFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym monomethyl glutarate, methyl hydrogen glutarate, mono-methyl glutarate, glutaric acid monomethyl ester, monomethyl glutaric acid, 4-methoxycarbonylbutanoic acid, glutaric acid, monomethyl ester, pentanedioic acid, monomethyl ester, 4-methoxycarbonyl butyric acid, glutaric acid methyl half ester
PubChem CID 73917
ChEBI CHEBI:86396
IUPAC-Name 5-Methoxy-5-Oxopentansäure
SMILES COC(=O)CCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl hydrogen glutarate
Siedepunkt 150°C to 152°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 10 g
Beilstein 1762381
Formelmasse 146.14
Reinheit (%) 95%