Learn More
Methylhydrogenphthalat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492497
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11492497 10 g 10 Gramm
11402507 50 g 50 Gramm
11412507 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492497 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14780.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4376-18-5 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
Methyl hydrogen phthalate is used as a phthalate ester metabolite, linked to precocious puberty.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl hydrogen phthalat wird als Phthalatester-Metabolit verwendet, der mit der Pubertas praecox im Zusammenhang steht.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4376-18-5
Summenformel C9H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
MDL-Nummer MFCD00002466
InChI-Schlüssel FNJSWIPFHMKRAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxycarbonyl benzoic acid, methyl hydrogen phthalate, monomethyl phthalate, mono-methyl phthalate, phthalic acid monomethyl ester, o-methoxycarbonyl benzoic acid, monomethyl 1,2-benzenedicarboxylate, phthalic acid, monomethyl ester, monomethylphthalate, unii-2stt6d18jr
PubChem CID 20392
IUPAC-Name 2-(Methoxycarbonyl)benzoesäure
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl hydrogen phthalate
Schmelzpunkt 81°C to 84°C
Menge 10 g
Beilstein 2048766
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl hydrogen phthalate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl hydrogen phthalate