Learn More
Methylimidazol-4-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402338
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15402338 1 g 1 Gramm
15422338 250 mg 250 Milligramm
15412338 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15402338 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55932.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17325-26-7 | C5H6N2O2 | 126.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17325-26-7
Summenformel C5H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.12
MDL-Nummer MFCD00216584
InChI-Schlüssel DVLGIQNHKLWSRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-imidazolecarboxylate, methyl 1h-imidazole-4-carboxylate, methyl imidazole-4-carboxylate, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, methyl ester, 1h-imidazole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl-4-imidazolecarboxylate, 1h-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 3h-imidazole-4-carboxylate, imidazole-4-carboxylic acid, methyl ester, zlchem 863
PubChem CID 565661
IUPAC-Name Methyl 1H-Imidazol-5-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CN=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl imidazole-4-carboxylate
Schmelzpunkt 154°C to 156°C
Menge 1 g
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 98%