Learn More
Methylindol-2,4,5,6,7-d5-3-Acetat, TRC
Artikelnummer. 30479199
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30479199 10 mg 10 Milligramm
30473837 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30479199 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM31347610MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102415-39-4
Summenformel C11 D5 H6 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.2414
Synonym 1H-Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic acid, methyl ester (9CI), 1H-Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic acid methyl ester, 1H-Indole-3-acetic Acid Methyl Ester-D5 (indole-2,4,5,6,7-D5), Methyl Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetate, 2-(2,4,5,6,7-Pentadeuterio-1H-indol-3-yl)acetic acid methyl ester, 2-(3-Indolyl-2,4,5,6,7-d5)acetic acid methyl ester, Methyl 2-(1H-indol-3-yl-d5)acetate
IUPAC-Name Methyl-2-(2,4,5,6,7-Pentadeuterio-1H-Indol-3-yl)Acetat
SMILES [2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H11NO2/c1-14-11(13)6-8-7-12-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,12H,6H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,7D
Formelmasse 194.1104