Learn More
Methyl indole-3-carboxylate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10484565 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10484565 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10484565 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 309280250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 942-24-5
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.187
InChI-Schlüssel QXAUTQFAWKKNLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl indole-3-carboxylate, indole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-indolecarboxylate, 1h-indole-3-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-3-carboxylic acid, methyl ester, 3-carbomethoxyindole, 3-methoxycarbonylindole, methylindole-3-carboxylate, indole-3-carboxylic acid, methyl ester, methyl-3-indolcarboxylate
PubChem CID 589098
ChEBI CHEBI:65019
IUPAC-Name Methyl-1H-indol-3-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl indole-3-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 149°C to 152°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Amorphous Powder