Learn More
Methylindol-3 -Carboxylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393556
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11393556 25 g 25 Gramm
11303566 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393556 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14516.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 942-24-5 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Reactant used for preparation of nitric oxide synthesis (nNOS) inhibitors, protein kinase c alpha (PKCα) inhibitors, inhibitors of the C-terminal domain of RNA polymerase II as antitumor agents, kinase insert domain receptor (KDR) inhibitors, organocatalysts for the anti-Mannich reaction, very late antigen-4 (VLA-4) antagonists, inhibitors of Human 5-Lipoxygenase, serotonin 5-HT4 receptor antagonists and hyaluronidase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktionsmittel zur Herstellung von Inhibitoren der Stickoxidsynthese (nNOS), Inhibitoren der Proteinkinase c alpha (PKCα), Inhibitoren der C-terminalen Domäne der RNA-Polymerase II als Antitumormittel, Inhibitoren der Kinase-Einsatzdomäne-Rezeptor (KDR), Organokatalysatoren für die Anti-Mannich-Reaktion, sehr späte Antigen-4(VLA-4)-Antagonisten, Inhibitoren der Human 5-Lipoxygenase, Serotonin 5-HT4-Rezeptor-Antagonisten und Hyaluronidasehemmern.
Löslichkeit
Schwer lösliches Methanol und Dimethylsulfoxid. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 942-24-5
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.187
MDL-Nummer MFCD00189407
InChI-Schlüssel QXAUTQFAWKKNLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl indole-3-carboxylate, indole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-indolecarboxylate, 1h-indole-3-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-3-carboxylic acid, methyl ester, 3-carbomethoxyindole, 3-methoxycarbonylindole, methylindole-3-carboxylate, indole-3-carboxylic acid, methyl ester, methyl-3-indolcarboxylate
PubChem CID 589098
ChEBI CHEBI:65019
IUPAC-Name Methyl-1H-indol-3-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl indole-3-carboxylate
Schmelzpunkt 149°C to 152°C
Menge 25 g
Beilstein 142023
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble methanol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 99%