Learn More
Methylindol-3-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30467272
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467272 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467272 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM31352010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl indole-3-carboxylate
CAS 942-24-5
Summenformel C10H9NO2
Menge 10 g
Synonym Indole-3-carboxylic Acid','Methyl Ester, 3-Methoxycarbonylindole, Methyl 1H-indole-3-carboxylate, Methyl Indole-3-carboxylate, Methyl Indolyl-3-carboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)8-6-11-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,11H,1H3
SMILES O=C(OC)C1=CNC2=CC=CC=C21
IUPAC-Name Methyl-1H-indol-3-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 175.18
Formelmasse 175.06