Learn More
Methylindolyl-3-glyoxylat, TRC
Artikelnummer. 30470465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30470465 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30470465 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM313500200MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Indolyl-3-glyoxylate
CAS 18372-22-0
Summenformel C11 H9 N O3
Menge 200 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)10(13)8-6-12-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,12H,1H3
SMILES COC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-Name Methyl-2-(1H-indol-3-yl)-2-oxoacetat
Molekulargewicht (g/mol) 203.19
Formelmasse 203.0582