Learn More
Methylindolyl-3-glyoxylat, TRC
Artikelnummer. 30480378
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480378 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480378 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3135001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Indolyl-3-glyoxylate
CAS 18372-22-0
Summenformel C11 H9 N O3
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)10(13)8-6-12-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,12H,1H3
SMILES COC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-Name Methyl-2-(1H-indol-3-yl)-2-oxoacetat
Molekulargewicht (g/mol) 203.19
Formelmasse 203.0582