Learn More
Methylisobutyrylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046755
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11352937 25 g 25 Gramm
11362937 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11352937
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16216.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 42558-54-3 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42558-54-3
Summenformel C7H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
MDL-Nummer MFCD00040499
InChI-Schlüssel HNNFDXWDCFCVDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isobutyrylacetate, methyl 4-methyl-3-oxovalerate, 4-methyl-3-oxovaleric acid methyl ester, iso-butyryl methyl acetate, methyl 4-methyl-3-oxo-pentanoate, methylisobutyrylacetate, acmc-209jq9, ksc237g2d, methyl 4-methyl-3oxopentanoate, methyl4-methyl-3-oxopentanoate
PubChem CID 2759969
IUPAC-Name Methyl4-methyl-3-oxopentanoat
SMILES CC(C)C(=O)CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl isobutyrylacetate
Schmelzpunkt -75°C
Dichte 1.01
Siedepunkt 192°C
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.4265
Menge 25 g
Beilstein 1857823
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 98%