Learn More
Methylisonicotinat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10429630 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10429630 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10143130 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 10429630
Marke: Thermo Scientific Acros 127061000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2459-09-8 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9-8-2459
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
MDL-Nummer MFCD00006427
InChI-Schlüssel OLXYLDUSSBULGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl isonicotinate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 8.5°C
Farbe Braun bis Orange
Dichte 1.1610g/mL
Siedepunkt 207.0°C to 209.0°C
Flammpunkt 82°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5120 to 1.5140
Menge 100 mL
Beilstein 22, 46
Merck Index 10, 5034
Relative Dichte 1.161
Synonym trimethyl trimellitate, trimethyl 1,2,4-benzenetricarboxylate, methyl trimellitate, trimellitic acid trimethyl ester, 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, trimethyl ester, unii-16o7dt5n66, 1,2,4-benzenetricarboxylic acid trimethyl ester, 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, 1,2,4-trimethyl ester, 1,2,4-trimethyl benzene-1,2,4-tricarboxylate, acmc-1ckkm
IUPAC-Name Trimethyl-1,2,4-benzoltricarboxylat
PubChem CID 17159
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl isonicotinate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.