Learn More
Methylisonicotinat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026926
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11400867 25 g 25 Gramm
11410867 100 g 100 Gramm
11420867 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11400867
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23263.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2459-09-8 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Methyl Isonicotinate induces increased walking and take-off behavior in western flower thrips, Frankliniella occidentalis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl Isonicotinate induces increased walking and take-off behavior in western flower thrips, Frankliniella occidentalis.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9-8-2459
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
MDL-Nummer MFCD00006427
InChI-Schlüssel OLXYLDUSSBULGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isonicotinate, isonicotinic acid methyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, methyl ester, 4-picolinic acid methyl ester, 4-methoxycarbonylpyridine, methylisonicotinate, methyl 4-pyridinecarboxylate, 4-carbomethoxypyridine, isonicotinic acid, methyl ester, i-nicotinic acid, methyl ester
PubChem CID 227085
IUPAC-Name Methylpyridin-4-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl isonicotinate
Schmelzpunkt 8°C to 8.5°C
Dichte 1.016
Siedepunkt 207°C to 209°C
Flammpunkt 82°C (180°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.5135
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl isonicotinate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Pyridinecarboxylic