Learn More
Methylisonicotinat, TRC
Artikelnummer. 30467690
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30467690 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467690 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3233401G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Isonicotinate
CAS 2459-09-8
Summenformel C7H7NO2
Menge 1 g
Synonym 4-Pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester, Isonicotinic Acid Methyl Ester, 4-Carbomethoxypyridine, 4-Methoxycarbonylpyridine, Methyl 4-Pyridinecarboxylate, NSC 18257
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-2-4-8-5-3-6/h2-5H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccncc1
IUPAC-Name Methylpyridin-4-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
Formelmasse 137.0477