Learn More
Methylisoxazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028051
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11440618
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25169.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15055-81-9 | C5H5NO3 | 127.099 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15055-81-9
Summenformel C5H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 127.099
MDL-Nummer MFCD01570794
InChI-Schlüssel ILPCPKZAAQXHKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isoxazole-5-carboxylate, 5-isoxazolecarboxylic acid, methyl ester, isoxazole-5-carboxylic acid methyl ester, acmc-209wih, methyl 5-isoxazolcarboxylate, methyl 5-isoxazolcarboxylate;, methylisoxazole-5-carboxylate, 5-methoxycarbonyl-1,2-oxazol, 5-isoxazol-carbonsaeure-methylester;, isoxazol-5-carbonsaeure-methylester;
PubChem CID 2736892
IUPAC-Name Methyl 1,2-Oxazol-5-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC=NO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl isoxazole-5-carboxylate
Schmelzpunkt 48°C to 50°C
Menge 1 g
Formelmasse 127.1
Reinheit (%) 97%