Learn More
Methyllevulinat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058862
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11325677
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043397.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 624-45-3 | C6H10O3 | 130.143 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-45-3
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.143
MDL-Nummer MFCD00017499
InChI-Schlüssel UAGJVSRUFNSIHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl levulinate, methyllevulinate, levulinic acid methyl ester, pentanoic acid, 4-oxo-, methyl ester, methyl 4-oxovalerate, levulinic acid, methyl ester, 4-oxovaleric acid methyl ester, 4-oxo-pentanoic acid methyl ester, methyl levulate, me ester
PubChem CID 69354
IUPAC-Name Methyl-4-oxopentanoat
SMILES CC(=O)CCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl levulinate
Dichte 1.05 g/mL
Siedepunkt 191°C
Flammpunkt 72°C (161.6°F)
Geruch Pleasant
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen It is soluble in ethanol,ether,acetone and benzene.
Formelmasse 130.14
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssigkeit