missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyllevulinat, TRC

Artikelnummer. 30470090
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30470090 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30470090 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM320105100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl Levulinate
CAS 624-45-3
Summenformel C6H10O3
Menge 100 g
Synonym 4-Oxopentanoic Acid Methyl Ester, 4-Oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 4-Oxopentanoate, Methyl 4-Oxovalerate, Methyl Levulate, Methyl beta-Acetylpropionate, NSC 24874
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O3/c1-5(7)3-4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES COC(=O)CCC(=O)C
IUPAC-Name Methyl-4-oxopentanoat
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
Formelmasse 130.063
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.