Learn More
Methyllinoleat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496740
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496740 5 g 5 Gramm
11486740 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496740 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07450.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-63-0 | C19H34O2 | 294.479 g/mol
The oxidation of methyl linoleate in organic solution and phosphatidylcholine (PC) in liposomal membranes induced by an azo initiator has often been used as a model for lipid peroxidation. Methyl linoleate may be used as a model compound in oxidation/peroxidation assays to evaluate the anti-peroxidation activity of fullerenes, ellagitannins and other natural products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Oxidation von Methyllinoleat in organischer Lösung und Phosphatidylcholin (PC) in liposomalen Membranen, die von einem Azo-Initiator induziert werden, wurde häufig als Modell für Lipidperoxidation in vivo verwendet. Methyllinoleat kann als Modellverbindung in Oxidations-/Peroxidationsassays zur Bewertung der Anti-Peroxidationsaktivität von Fullerenen, Elnagitanninen und anderen natürlichen Produkten verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in DMF, fetten Lösungsmitteln, Ölen.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-63-0
Summenformel C19H34O2
Molekulargewicht (g/mol) 294.479
MDL-Nummer MFCD00009534
InChI-Schlüssel WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
Synonym methyl linoleate, linoleic acid methyl ester, methyl lineoleate, methyl 9z,12z-octadeca-9,12-dienoate, methyl octadecadienoate, methyl 9-cis,12-cis-octadecadienoate, linoleic acid,methyl ester, linoleic acid, methyl ester, methyl linoleate, native, 9,12-octadecadienoic acid z,z-, methyl ester
PubChem CID 5284421
ChEBI CHEBI:69080
IUPAC-Name Methyl-(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoat
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl linoleate
Schmelzpunkt -35°C
Dichte 0.888
Siedepunkt 207°C to 208°C (11 mmHg)
Flammpunkt 200°C (392°F)
Brechungsindex 1.464
Menge 5 g
Beilstein 1727614
Merck Index 14,6095
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMF,fat solvents,oils.
Formelmasse 294.47
Reinheit (%) 95%