Learn More
Methyllinoleat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4089426 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10566040 5 g Glasflasche 5 Gramm
10696230 25 g Glasflasche 25 Gramm
10087829 100 g Glasflasche 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10566040
Marke: Thermo Scientific Acros 428130050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 112-63-0 | C19H34O2 | 294.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-63-0
Summenformel C19H34O2
Molekulargewicht (g/mol) 294.48
MDL-Nummer MFCD00009534
InChI-Schlüssel WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
Synonym methyl linoleate, linoleic acid methyl ester, methyl lineoleate, methyl 9z,12z-octadeca-9,12-dienoate, methyl octadecadienoate, methyl 9-cis,12-cis-octadecadienoate, linoleic acid,methyl ester, linoleic acid, methyl ester, methyl linoleate, native, 9,12-octadecadienoic acid z,z-, methyl ester
PubChem CID 5284421
ChEBI CHEBI:69080
IUPAC-Name Methyl-(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoat
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl linoleate
Schmelzpunkt -35.0°C
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 212.0°C (16.0 mmHg)
Flammpunkt >200°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2CH3
Menge 5 g
Merck Index 15, 6167
Relative Dichte 0.89
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with dmf,fat solvents,oils
Formelmasse 294.48
Reinheit (%) 99%