Learn More
Linolensäuremethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2691782 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10222532
Marke: Thermo Scientific Acros 368100010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 301-00-8 | C19H32O2 | 292.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 301-00-8
Summenformel C19H32O2
Molekulargewicht (g/mol) 292.46
MDL-Nummer MFCD00135851
InChI-Schlüssel DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
Synonym methyl linolenate, linolenic acid methyl ester, methyl alpha-linolenate, linolenic acid, methyl ester, unii-0s1ns923k6, alpha-linolenic acid methyl ester, methyl all-cis-9,12,15-octadecatrienoate, methyl 9z,12z,15z-octadeca-9,12,15-trienoate, 9,12,15-octadecatrienoic acid, methyl ester, z,z,z, methyl cis,cis,cis-octadec-9,12,15-trienoate
PubChem CID 5319706
IUPAC-Name Methyl-(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoat
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl linolenate
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos
Dichte 0.8950g/mL
Siedepunkt 182.0°C (3.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2CH3
Brechungsindex 1.4700 to 1.4720
Menge 1 g
Beilstein 02, IV, 1782
Relative Dichte 0.895
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 292.46
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit