Learn More
Malonsäuremethylester-chlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400510
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11400510 1 g 1 Gramm
11357967 5 g 5 Gramm
11490500 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11400510
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 020823.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 37517-81-0 | C4H5ClO3 | 136.531 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37517-81-0
Summenformel C4H5ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 136.531
MDL-Nummer MFCD00013657
InChI-Schlüssel UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 123460
IUPAC-Name Methyl3-Chlor-3-Oxopropanoat
SMILES COC(=O)CC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl malonyl chloride
Farbe Farblos
Dichte 1.27 g/mL
Siedepunkt 58°C (12 mmHg)
Flammpunkt 80°C (176°F)
Brechungsindex 1.4325
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym methyl malonyl chloride, methyl 3-chloro-3-oxopropionate, methyl chloroformylacetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, methyl ester, methyl-3-chloro-3-oxopropionate, methyl-3-chlor-3-oxopropanoat, methyl chlorocarbonylacetate, carbomethoxy acetyl chloride, methyl chloroformyl acetate, methyl3-chloro-3-oxopropionate
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 136.53
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig