Learn More
Methylmercaptoacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386646
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11386646 500 g 500 Gramm
11366646 25 g 25 Gramm
11376646 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11386646 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03783.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2365-48-2 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Methyl thioglycolate was used in the preparation of 3-carbomethoxy-4- oxotetrahydrothiopyran, 2- and 4-carbomethoxy-3-oxotetrahydrothiophene. It is used to prepare methyl thioglycolate and aminoethanethiol conjugated gold nanorods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylthioglycolat wurde bei der Herstellung von 3-Carbomethoxy-4-Oxotetrahydrothiopyran, 2- und 4-Carbomethoxy-3-Oxotetrahydrothiophen verwendet. Wird zur Herstellung von Methylthioglykolat und aminoethanethiol-konjugierten Goldnanostäbchen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (40 g/l bei 20 °C)
Hinweise
Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2365-48-2
Summenformel C3H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 106.14
MDL-Nummer MFCD00004873
InChI-Schlüssel MKIJJIMOAABWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl thioglycolate, methyl mercaptoacetate, methyl 2-mercaptoacetate, methylthioglycolate, thioglycolic acid methyl ester, acetic acid, mercapto-, methyl ester, methanethiol, methoxy, usaf ek-7119, thioglykolsaeure-methylester, unii-o1608la9el
PubChem CID 16907
IUPAC-Name Methyl-2-sulfanylacetat
SMILES COC(=O)CS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl mercaptoacetate
Schmelzpunkt -3°C
Dichte 1.163
Siedepunkt 148°C to 149°C
Flammpunkt 56°C (132°F)
Geruch Stench
Strukturformel HSCH2COOCH3
Brechungsindex 1.466
Menge 500 g
UN-Nummer UN1228
Beilstein 506259
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (40g/L at 20°C)
Formelmasse 106.14
Reinheit (%) 98%