Learn More
Methylmethacrylat, 99 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020916
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11448800 100 mL 100 Milliliter
11499953 500 mL 500 Milliliter
11409963 2500 mL 2500 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 11448800
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13030.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 80-62-6 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
Methyl methacrylate is used as a monomer in the manufacturing of poly(methyl methacrylate) (PMMA). It is also used in the manufacturing of the co-polymer methyl methacrylate-butadiene-styrene (MBS), which is a modifier for polyvinyl chloride. It plays an important role as the cement used in total hip replacements as well as total knee replacements. It is also involved in the preparation of other methacrylates viz. ethyl methacrylate (EMA), butyl methacrylate (BMA) and 2-ethyl hexyl methacrylate (2-EHMA) and methacrylic acid (MAA), which finds application as an intermediate in the manufacture of coating polymers and textile applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylmethacrylat wird als Monomer bei der Herstellung von Poly(Methylmethacrylat) (PMMA) verwendet. Wird auch bei der Herstellung des Copolymers Methylmethacrylat-Butadien-Styrol (MBS) verwendet, das ein Modifikator für Polyvinylchlorid ist. Spielt eine wichtige Rolle als der Zement, der beim Hüftgelenksersatz sowie beim Kniegelenksersatz verwendet wird. Ist auch an der Herstellung anderer Methacrylate beteiligt, z. B. Ethylmethacrylat (EMA), Butylmethacrylat (BMA) und 2-ethylhexylmethacrylat (2-EHMA) und Methacrylsäure (MAA), die als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Beschichtungspolymeren und Textilanwendungen Anwendung findet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Peroxiden, Aminen, Basen, Säuren, Reduktionsmitteln und Halogenen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-62-6
Summenformel C5H8O2
MDL-Nummer MFCD00008587
InChI-Schlüssel VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate
PubChem CID 6658
ChEBI CHEBI:34840
IUPAC-Name Methyl-2-Methylprop-2-Enoat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl methacrylate
Namenshinweis stabilized
Schmelzpunkt -48°C
Dichte 0.939
Siedepunkt 100°C to 101°C
Flammpunkt 10°C (50°F)
Brechungsindex 1.415
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1247
Beilstein 605459
Merck Index 14,5941
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
SMILES CC(=C)C(=O)OC
Molekulargewicht (g/mol) 100.117
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl methacrylate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl methacrylate