Learn More
Methylmethacrylat, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3736945 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
25 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10562521 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10071140 1 L Glasflasche 1 Liter
10153510 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10791964 10 L Plastikeimer 10 Liter
4 options
Artikelnummer. 10562521
Marke: Thermo Scientific Acros 127140250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Methylmethacrylat, 99 %, C5H8O2, CAS-Nummer 80-62-6, 150-76-5, Acryester m, Diakon, Methacrylsäure-Methylester, Methyl-2-Methyl-2-Propenoat, Methyl-2-Methylpropenoat, Methyl-methacrylat, Methylmethacrylat, Methylmethylacrylat, Pegalan, 1 l
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-62-6 , 150-76-5
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00008587
InChI-Schlüssel VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate
PubChem CID 6658
ChEBI CHEBI:34840
IUPAC-Name Methyl-2-Methylprop-2-Enoat
SMILES CC(=C)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl methacrylate
Namenshinweis Stabilized
Azidität 0.005 % max. (as methacrylic acid)
Schmelzpunkt -48.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 0.9300g/mL
Siedepunkt 100.0°C
Flammpunkt 8°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=C(CH3)CO2CH3
Brechungsindex 1.4130 to 1.4150
Menge 25 mL
Beilstein 02, II, 398
Merck Index 15, 6013
Relative Dichte 0.93
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 15.9g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents such as me,tetrahydrofuran,esters,aromatic and chlorinated,ethanol,ether,acetone
Stabilisator 10 to 110ppm MEHQ
Viskosität 0.6 mPa.s (20°C)
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl methacrylate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.