Learn More
Methylmethansulfonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421278
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15421278 100 g 100 Gramm
15401278 5 g 5 Gramm
15411278 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15421278 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55120.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 66-27-3 | C2H6O3S | 110.127 g/mol
Methyl methanesulfonate is a DNA adduct that adds methyl groups to Dan at 7-guanine, 3-guanine and 3-adenine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylmethansulfonat ist ein DNA-Addukt, das Dan unter 7-Guanin, 3-Guanin und 3-Adenin Methylgruppen hinzufügt.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur und entsprechender Belüftung aufbewahren. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66-27-3
Summenformel C2H6O3S
Molekulargewicht (g/mol) 110.127
MDL-Nummer MFCD00007557
InChI-Schlüssel MBABOKRGFJTBAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl mesylate, methanesulfonic acid methyl ester, methanesulfonic acid, methyl ester, methylmethane sulfonate, methylmethansulfonat, methyl methanesulphonate, as-dimethyl sulfite, as-dimethyl sulphite, methylmethanesulfonate, methyl methansulfonate
PubChem CID 4156
ChEBI CHEBI:25255
IUPAC-Name Methyl-methansulfonat
SMILES COS(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl methanesulfonate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3 g/mL
Siedepunkt 202°C to 203°C
Flammpunkt 104°C (219°F)
Strukturformel CH3SO3CH3
Brechungsindex 1.414
Menge 100 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1098586
Merck Index 14,6097
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
Formelmasse 110.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit