Learn More
Methyl Methanesulfonate, TRC
Artikelnummer. 30134485
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134485 5 g 5 Gramm
18041450 1 g 1 Gramm
18072640 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30134485 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3201705G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66-27-3
Summenformel C2 H6 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 110.13
Synonym Methanesulfonic acid, methyl ester, MMS, Methyl mesylate, Methyl methanesulfonate, Methyl methanesulphonate, Methyl methylsulfonate, NSC 50256
IUPAC-Name methyl methanesulfonate
SMILES COS(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylmethanesulfonate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H6O3S/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
Formelmasse 110.0038