Learn More
Methylmethoxyacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026503
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11438800
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22528.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6290-49-9 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Methyl methoxyacetate is used in the preparation of 4-hydroxy-2-mercapto-5-methoxypyrimidine (II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylmethoxyacetat wird bei der Herstellung von4-Hydroxy-2-Mercapto-5-Methoxypyrimidin (II) verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6290-49-9
Summenformel C4H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 104.11
MDL-Nummer MFCD00008451
InChI-Schlüssel QRMHDGWGLNLHMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl methoxyacetate, acetic acid, methoxy-, methyl ester, methoxyacetic acid methyl ester, methyl-2-methoxyacetate, methoxyacetic acid, methyl ester, acetic acid, 2-methoxy-, methyl ester, unii-n960nq69lf, methoxy acetic acid methyl ester, methyl metoxyacetate, methyl methoxylacetate
PubChem CID 80507
ChEBI CHEBI:34841
IUPAC-Name Methyl-2-methoxyacetat
SMILES COCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl methoxyacetate
Siedepunkt 129°C to 130°C
Flammpunkt 35°C (95°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1742944
Formelmasse 104.11
Reinheit (%) 99%