Learn More
Methylmethylsulfonylacetat, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347965
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11347965 25 g 25 Gramm
11337965 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347965 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08039.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 62020-09-1 | C4H8O4S | 152.16 g/mol
Methyl methylsulfonylacetate is used as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylmethylsulfonylacetat wird als pharmazeutischer Wirkstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62020-09-1
Summenformel C4H8O4S
Molekulargewicht (g/mol) 152.16
MDL-Nummer MFCD00051842
InChI-Schlüssel RQKDASVRZONLNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl methanesulfonylacetate, methyl 2-methanesulfonylacetate, methyl 2-methylsulfonyl acetate, methyl methylsulfonylacetate, methanesulfonylacetic acid methyl ester, acmc-1b4fd, methyl methylsulfonyl acetate, 2-methylsulfonyl-1-methoxyethanone, methylsulfonylacetic acid methyl ester, methanesulfonyl acetic acid methyl ester
PubChem CID 2759918
SMILES COC(=O)CS(C)(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl methylsulfonylacetate
Schmelzpunkt 59°C to 63°C
Menge 25 g
Beilstein 2412782
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Insoluble in water.
IUPAC-Name methyl 2-methanesulfonylacetate
Formelmasse 152.17
Reinheit (%) ≥98%