Learn More
Methylmyristat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15570634 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15570634 5 g 5 Gramm
15560634 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15570634 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 460360050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00 €
    100.00 € / 5 Gramm
    Sparen 8.00 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 124-10-7 | C15H30O2 | 242.40 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-10-7
Summenformel C15H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 242.40
MDL-Nummer MFCD00008983
InChI-Schlüssel ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl myristate, tetradecanoic acid, methyl ester, uniphat a50, metholeneat 2495, myristic acid methyl ester, methyl n-tetradecanoate, myristic acid, methyl ester, methyl myristylate, tetradecanoic acid methyl ester, myristic acid, methyl ester 8ci
PubChem CID 31284
IUPAC-Name Methyltetradecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl myristate
Schmelzpunkt 18.4°C
Dichte 0.8630g/mL
Siedepunkt 323.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Strukturformel CH3(CH2)12CO2CH3
Brechungsindex 1.4340 to 1.4380
Menge 5 g
Relative Dichte 0.863
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
Formelmasse 242.4
Reinheit (%) 99%