Learn More
Methyl N-[2- 1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]carbamat, TRC
Artikelnummer. 30011375
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011375 50 mg 50 Milligramm
30006334 10 mg 10 Milligramm
30003783 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30011375 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM98023550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 512165-96-7
Summenformel C18 H16 Cl N3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 357.79
Synonym Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]-, methyl ester (9CI), Methyl N-[2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]carbamate, BF 500-3, 500M07, M500F007, Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]-, methyl ester (9CI), Methyl N-[2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]carbamate
IUPAC-Name Methyl N-[2-[[1-(4-Chlorophenyl)Pyrazol-3-yl]oxymethyl]phenyl]Carbamat
SMILES COC(=O)Nc1ccccc1COc2ccn(n2)c3ccc(Cl)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyraclostrobin-desmethoxy
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H16ClN3O3/c1-24-18(23)20-16-5-3-2-4-13(16)12-25-17-10-11-22(21-17)15-8-6-14(19)7-9-15/h2-11H,12H2,1H3,(H,20,23)
Formelmasse 357.088
Reinheit (%) >95%