Learn More
Methyl-N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-methylcarbamat, TRC
Artikelnummer. 30473706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473706 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30473706 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM583195100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-methylcarbamate
CAS 10116-07-1
Summenformel C14 H17 N3 O3
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H17N3O3/c1-10-12(15(2)14(19)20-4)13(18)17(16(10)3)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3
SMILES COC(=O)N(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
IUPAC-Name Methyl-N-(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)-N-methylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 275.303
Formelmasse 275.127