Learn More
Methyl-N-(4,6-Dichlor-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat, TRC
Artikelnummer. 30005652
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005652 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30005652 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM30123525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl-N-(4,6-dichloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
CAS 946498-41-5
Summenformel C9H7Cl2N3O2
Menge 25 mg
Synonym Methyl-N-(5,7-dichloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamic Acid Ester, Albendazole Impurity J;
InChI-Formel InChI=1S/C9H7Cl2N3O2/c1-16-9(15)14-8-12-6-3-4(10)2-5(11)7(6)13-8/h2-3H,1H3,(H2,12,13,14,15)
SMILES COC(=O)Nc1nc2c(Cl)cc(Cl)cc2[nH]1
IUPAC-Name Methyl N-(4,6-Dichlor-1H-benzimidazol-2-yl)Carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 260.08
Formelmasse 258.9915