Learn More
Methyl-N-(5-[Propan-2-yl)sulfanyl]-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat, TRC
Artikelnummer. 30012491
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012491 50 mg 50 Milligramm
30012397 100 mg 100 Milligramm
30007723 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012491 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32131050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108579-67-5
Summenformel C12H15N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 265.33
Synonym Albendazole EP Impurity L;
IUPAC-Name Methyl N-(5-Propan-2-Ylsulfanyl-1H-Bensimidazol-2-yl)Carbamat
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(SC(C)C)ccc2[nH]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl-N-[5-(propan-2-yl)sulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H15N3O2S/c1-7(2)18-8-4-5-9-10(6-8)14-11(13-9)15-12(16)17-3/h4-7H,1-3H3,(H2,13,14,15,16)
Formelmasse 265.0885