Learn More
Methyl-N-Methylanthranilat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024957
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11409706
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20233.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 85-91-6 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Methyl N-methylanthranilate is a fragrance ingredient used in decorative cosmetics, fine fragrances, shampoos, toilet soaps and other toiletries as well as in non-cosmetic products such as household cleaners and detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-N-Methylanthranilat ist ein Duftstoff, der in dekorativen Kosmetika, feinen Duftstoffen, Shampoos, Toilettenseifen und anderen Toilettenartikeln sowie in nicht kosmetischen Produkten wie Haushaltsreinigern und Waschmitteln verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar in allen Verhältnissen mit Ethanol 96 %, DMSO und Diethylether.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85-91-6
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00017183
InChI-Schlüssel GVOWHGSUZUUUDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-methylamino benzoate, methyl n-methylanthranilate, dimethyl anthranilate, methyl methylaminobenzoate, methyl methanthranilate, methyl methylanthranilate, benzoic acid, 2-methylamino-, methyl ester, methyl n-methyl anthranilate, methyl n-methyl-o-anthranilate, methyl o-methylamino benzoate
PubChem CID 6826
IUPAC-Name Methyl-2-(methylamino)benzoat
SMILES CNC1=CC=CC=C1C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl N-methylanthranilate
Schmelzpunkt 17°C to 19°C
Siedepunkt 256°C to 258°C
Flammpunkt 133°C (271°F)
Menge 50 g
Beilstein 607217
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-methylaminobenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dimethyl anthranilate