Learn More
Methylnervonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15590634 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15590634 500 mg 500 Milligramm
15580634 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15590634 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 460375000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2733-88-2 | C25H48O2 | 380.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2733-88-2
Summenformel C25H48O2
Molekulargewicht (g/mol) 380.65
InChI-Schlüssel AINIZSBLAFHZCP-KHPPLWFESA-N
Synonym nervonic acid methyl ester, methyl nervonate, methyl z-tetracos-15-enoate, methyl cis-15-tetracosenoate, selacholeic acid methyl ester, 15-tetracosenoic acid, methyl ester, z, methyl nervonate c24:1, z-methyl tetracos-15-enoate, methyl 15z tetracos-15-enoate, methyl 15z-15-tetracosenoate #
PubChem CID 5364841
IUPAC-Name Methyl-(Z)-tetradec-15-enoat
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl nervonate
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Strukturformel CH3(CH2)7CHCH(CH2)13COOCH3
Menge 500 mg
Formelmasse 380.65
Reinheit (%) 99%