Learn More
Nicotinsäuremethylester 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456766
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11456766 100 g 100 Gramm
11428800 250 g 250 Gramm
11466766 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456766 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23908.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 93-60-7 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
Used as a rubefacient, topical vasodilator used to test the efficacy of skin protection compounds (i.e. products designed to provide barriers to chemical warfare agents) and used as a flavoring agent. It is a useful synthetic intermediate. It can be used to prepare biarylcarboxamide inhibitors of phosphodiesterase IV and tumor necrosis factor-α in treatment of rheumatoid arthritis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als hautrötender, topischer Vasodilator verwendet, um die Wirksamkeit von Hautschutzverbindungen (d. h. Produkten, die Barrieren für chemische Kampfstoffe bieten) zu testen, und kann auch als Aromastoff eingesetzt werden. Ein nützliches synthetisches Zwischenprodukt. Es kann zur Vorbereitung von Biarylcarbotamid-Inhibitoren der Phosphodiesterase IV und des Tumornekrosefaktors-α bei der Behandlung von rheumatoider Arthritis verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C 48 g/l. Löslich in Alkohol, Chloroform und Ethylacetat. Löslichkeit in Methanol (nahezu Transparenz).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-60-7
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.138
MDL-Nummer MFCD00006388
InChI-Schlüssel YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl nicotinate, nikomet, methylnicotinate, nicotinic acid methyl ester, nicometh, methyl 3-pyridinecarboxylate, methyl-nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, methyl ester, heat spray, nicotinic acid, methyl ester
PubChem CID 7151
IUPAC-Name Methylpyridin-3-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl nicotinate
Schmelzpunkt 40°C to 44°C
Siedepunkt 208°C to 210°C
Flammpunkt 95°C (203°F)
Geruch Slightly Sweetish
Menge 100 g
Beilstein 113951
Merck Index 14,6100
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 48g/L. Soluble in alcohol,chloroform and ethyl acetate. Solubility in methanol (almost transparency).
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl nicotinate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Pyridinecarboxylicacid, methyl ester