Learn More
Methylnikotinat, TRC
Artikelnummer. 30010069
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010069 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30010069 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32324010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl nicotinate
CAS 93-60-7
Summenformel C7 H7 N O2
Menge 10 g
Synonym Methyl Nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid, methyl ester (9CI, ACI), Nicotinic acid, methyl ester (6CI, 7CI, 8CI), 3-(Carbomethoxy)pyridine, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, m-(Methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 3-pyridinecarboxylate, Nicometh, NSC 13126, NSC 403799
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
SMILES COC(=O)c1cccnc1
IUPAC-Name Methylpyridin-3-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
Formelmasse 137.0477