Learn More
Methyl-Nicotinoylacetat 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10147950 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10147950 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10147950 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 425490025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl nicotinoylacetate
Namenshinweis 95%
CAS 54950-20-8
Schmelzpunkt 34.0°C to 42.0°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H9NO3
MDL-Nummer MFCD00216524
Menge 2.5 g
Synonym methyl nicotinoylacetate, methyl 3-oxo-3-pyridin-3-yl propanoate, 3-oxo-3-pyridin-3-ylpropionic acid methyl ester, 3-pyridinepropanoic acid, .beta.-oxo-, methyl ester, methyl 3-oxo-3-3-pyridyl propanoate, methyl 3-pyridinecarbonyl acetate, methyl 2-nicotinoyl acetate, 3-pyridinepropanoic acid, beta-oxo-, methyl ester, methyl-3-oxo-3 3-pyridinyl propanoate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: neglegible
InChI-Schlüssel JUQKVXRLRKKRPL-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)CC(=O)C1=CC=CN=C1
IUPAC-Name Methyl3-Oxo-3-Pyridin-3-ylpropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 179.18
PubChem CID 108645
Formelmasse 179.17
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen