Learn More
Nitroessigsäuremethyl-Ester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11389555 10 g 10 Gramm
11379555 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389555 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18950.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2483-57-0 | C3H5NO4 | 119.076 g/mol
Methyl nitroacetate is used in the synthesis of aromatic and heteroaromatic linear (E)-alfa-nitro-arylpentenoates. It is also used to prepare phenyliodonium ylide. Further, it is utilized in the highly enantioselective and diastereoselective copper(I)-catalyzed cyclopropanation of alkenes. In addition to this, it is employed in the production of methyl (Z)-2-nitro-3-(4-nitrophenyl)-2-propenoate through reaction with 4-nitrobenzylideneaniline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nitroessigsäuremethylester wird zur Synthese von aromatischen und heteroaromatischen linearen (E)-alfa-Nitro-arylpentenoaten verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Phenyliodoniumylid verwendet. Darüber hinaus wird es in der hochgradig enantioselektiven und diastereoselektiven Kupfer(I)-katalysierten Cyclopropanierung von Alkenen eingesetzt. Außerdem wird es über die Reaktion mit 4-Nitrobenzylidenanilin zur Herstellung von Methyl-(Z)-2-nitro-3-(4-nitrophenyl)-2-propenoat eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ether und den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2483-57-0
Summenformel C3H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 119.076
MDL-Nummer MFCD00075480
InChI-Schlüssel ALBSWLMUHHZLLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl nitroacetate, nitroacetic acid methyl ester, acetic acid, nitro-, methyl ester, methylnitroacetate, methyl nitrozcetate, methyl nitro acetate, zlchem 149, methyl a-nitroacetate, methyl 2-nitroethanoate, acmc-1clk8
PubChem CID 17206
IUPAC-Name Methyl-2-nitroacetat
SMILES COC(=O)C[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl nitroacetate
Dichte 1.294
Siedepunkt 195°C to 198°C
Flammpunkt 105°C (221°F)
Geruch Ester-like
Strukturformel O2NCH2CO2CH3
Brechungsindex 1.426
Menge 10 g
Beilstein 1758670
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether and most organic solvents.
Formelmasse 119.08
Reinheit (%) 98%