Learn More
Methylnonanoat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10075103 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10075103
Marke: Thermo Scientific 385560050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1731-84-6 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1731-84-6
Summenformel C10H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.27
MDL-Nummer MFCD00009569
InChI-Schlüssel IJXHLVMUNBOGRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pelargonate, pelargonic acid methyl ester, methyl nonylate, nonanoic acid, methyl ester, methyl n-nonanoate, nonanoic acid methyl ester, unii-7xkd6qoh68, fema no. 2724, methyl ester nonanoic acid, 7xkd6qoh68
PubChem CID 15606
ChEBI CHEBI:44499
IUPAC-Name Nonansäuremethylester
SMILES CCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl nonanoate
Schmelzpunkt -30°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8740g/mL
Siedepunkt 213°C
Flammpunkt 81°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7C(O)OCH3
Brechungsindex 1.4210 to 1.423
Menge 5 g
Relative Dichte 0.874
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble
Formelmasse 172.27
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit