Learn More
Methyl-o-tolylacetat, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Methyl o-Tolylacetat wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl o-tolylacetate |
| Siedepunkt | 70°C to 71°C (1 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.511 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2208739 |
| Formelmasse | 164.21 |
| Reinheit (%) | 98% |