Learn More
Methyloctanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15550634 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15550634 5 g 5 Gramm
15540634 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15550634 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 460350050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00 €
    97.10 € / 5 Gramm
    Sparen 7.90 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 111-11-5 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-11-5
Summenformel C9H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.24
InChI-Schlüssel JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl caprylate, caprylic acid methyl ester, methyl n-octanoate, octanoic acid, methyl ester, uniphat a20, octanoic acid methyl ester, methyl octylate, methyl caprylate natural, unii-7mo740x6ql, fema no. 2728
PubChem CID 8091
ChEBI CHEBI:87432
IUPAC-Name Methyloctanoat
SMILES CCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl octanoate
Dichte 0.8780g/mL
Siedepunkt 79.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Strukturformel CH3(CH2)6COOCH3
Brechungsindex 1.4165 to 1.4185
Menge 5 g
Relative Dichte 0.878
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 158.24
Reinheit (%) 99%