Learn More
Methyl-Oktanoat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10107090 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10107090 25 g Glasflasche 25 Gramm
10381631 100 g Glasflasche 100 Gramm
10045710 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10107090 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 414620250
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 111-11-5 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-11-5
Summenformel C9H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.24
MDL-Nummer MFCD00009551
InChI-Schlüssel JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl caprylate, caprylic acid methyl ester, methyl n-octanoate, octanoic acid, methyl ester, uniphat a20, octanoic acid methyl ester, methyl octylate, methyl caprylate natural, unii-7mo740x6ql, fema no. 2728
PubChem CID 8091
ChEBI CHEBI:87432
IUPAC-Name Methyloctanoat
SMILES CCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl octanoate
Namenshinweis 99%
Azidität 1mg KOH/g max.
Farbe Farblos
Dichte 0.8780g/mL
Siedepunkt 79.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)6COOCH3
Brechungsindex 1.4165 to 1.4185
Menge 25 g
Relative Dichte 0.878
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 158.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit