Learn More
Methyloleat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030661
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15434077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31358.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 112-62-9 | C19H36O2 | 296.495 g/mol
Methyl oleate is used as a chromatographic reference standard in biochemical research. It is also used as an intermediate for detergents, emulsifiers, wetting agents, stabilizers, textile treatments, plasticizers for duplicating inks, rubbers and waxes. It finds application as lubricants and lubricant additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyloleat wird als chromatographischer Referenzstandard in der biochemischen Forschung verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt für Detergenzien, Emulgatoren, Netzmittel, Stabilisatoren, Textilbehandlungen, Weichmacher für die Vervielfältigung von Farben, Gummi und Wachsen verwendet. Findet Anwendung als Schmierstoff und Schmiermittelzusatz.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Äther und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-62-9
Summenformel C19H36O2
Molekulargewicht (g/mol) 296.495
MDL-Nummer MFCD00009578
InChI-Schlüssel QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Synonym methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112
PubChem CID 5364509
ChEBI CHEBI:27542
IUPAC-Name Methyl (Z)-octadec-9-enoat
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl oleate
Dichte 0.876
Siedepunkt 168°C to 170°C (2 mmHg)
Flammpunkt 163°C (325°F)
Strukturformel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3
Brechungsindex 1.452
Menge 25 g
Beilstein 1727037
Merck Index 14,6828
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether and chloroform. Immiscible with water.
Formelmasse 296.5
Reinheit (%) 96%