Learn More
Methyloleat, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10760482 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10760482 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10760672 500 g Glasflasche 500 Gramm
10434315 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10760482 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 414640010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.50 €
    52.65 € / 1 Kilogramm
    Sparen 8.85 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 67762-38-3 | C19H36O2 | 296.50 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67762-38-3
Summenformel C19H36O2
Molekulargewicht (g/mol) 296.50
MDL-Nummer MFCD00009578
InChI-Schlüssel QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N
Synonym methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112
PubChem CID 5364509
ChEBI CHEBI:27542
IUPAC-Name Methyl (Z)-octadec-9-enoat
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl oleate
Schmelzpunkt -20.0°C
Farbe Gelb bis Bernsteinfarben
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 186.0°C (9.0 mmHg)
Flammpunkt 180°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOCH3
Brechungsindex 1.4510 to 1.4580
Menge 1 kg
Relative Dichte 0.87
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Viskosität 6.829 mPa.s (20°C)
Formelmasse 296.48
Reinheit (%) ≥55%
Güte Technisch
Physikalische Form Ölhaltige Flüssigkeit