Learn More
Methyloleat, TRC
Artikelnummer. 30477903
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30477903 25 g 25 Gramm
30477153 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30477903 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33011025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-62-9
Summenformel C19 H36 O2
Molekulargewicht (g/mol) 296.49
Synonym 9-Octadecenoic acid, methyl ester, Z)-, Oleic acid, methyl ester (6CI,8CI), 9(Z)-Octadecenoic acid methyl ester, Methyl 9(Z)-octadecenoate, Methyl oleate, Methyl cis-9-octadecenoate, cis-Oleic acid methyl ester, Oleic Acid Methyl Ester, 9-Octadecenoic acid, methyl ester, (9Z)-
IUPAC-Name Methyl (Z)-octadec-9-enoat
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Chemischer Name oder Material Oleic Acid Methyl Ester
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
Formelmasse 296.2715
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.