Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyl Orange, 0.1 % w/v wässrige Lösung
Artikelnummer. 15491487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491487 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15491487 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 038695.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl orange
CAS 547-58-0
Geruch Geruchsneutral
Summenformel C14H14N3NaO3S
MDL-Nummer MFCD00007502
Dichte 0.987
Farbe Orange
Menge 500 mL
InChI-Schlüssel STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Physikalische Form Flüssig
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;4-[4-(Dimethylamino)Phenyl]Diazenyl]Benzolsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 327.334
PubChem CID 23673835
Formelmasse 327.34