Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl Orange |
| Schmelzpunkt | >300.0°C |
| Namenshinweis | Pure |
| Klarheit | Passes Test |
| Beilstein | 16, 331 |
| Merck Index | 15, 6178 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Formelmasse | 327.32 |
| Güte | ACS-Reagenz |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Methyl Orange
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/